AuftragsverfolgungKontakt
Container with screw cap
Container with screw cap
70 ml, 44 mm, 55 mm, HDPE cap with label, Gelb, 500/case, PP
Catalog # SARS75.9922.745
Marketsource
Supplier:   SARSTEDT
Container with screw cap
Catalog # SARS75.9922.745
Supplier:  SARSTEDT
Marketsource
Container with screw cap
70 ml, 44 mm, 55 mm, HDPE cap with label, Gelb, 500/case, PP
Price
109,00 €
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
  • Ext.Ø:
    44 mm
  • Verpackt:
    500/case
  • Typ:
    HDPE cap with label
  • Kapazität:
    70 ml
  • Höhe:
    55 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    03
  • Verschluss-Farbe:
    Gelb