AuftragsverfolgungKontakt
Container with screw cap
250 ml, 70 mm, 78 mm, PP cap, graduation upto 200 ml, Colour-21390360|Colour-21390331, 210/case, PC
  SARS75.9922.519
Marketsource
 :   SARSTEDT
Container with screw cap
  SARS75.9922.519
 :  SARSTEDT
Marketsource
Container with screw cap
250 ml, 70 mm, 78 mm, PP cap, graduation upto 200 ml, Colour-21390360|Colour-21390331, 210/case, PC
1 * 210 ST
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
 : *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Verpackt:
    210/case
  • Typ:
    PP cap, graduation upto 200 ml
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    78 mm
  • Material:
    PC
  • Seq:
    07
  • Verschluss-Farbe:
    Colour-21390360|Colour-21390331