AuftragsverfolgungKontakt
Container with screw cap | Avantor
Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, PP cap, without graduation, Colour-21390360|Colour-21390331, 250/case, PC
Artikelnr. SARS75.9922.410
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Container with screw cap
Artikelnr. SARS75.9922.410
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, PP cap, without graduation, Colour-21390360|Colour-21390331, 250/case, PC
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    44 mm
  • Verpackt:
    250/case
  • Typ:
    PP cap, without graduation
  • Kapazität:
    120 ml
  • Höhe:
    105 mm
  • Material:
    PC
  • Seq:
    04
  • Verschluss-Farbe:
    Colour-21390360|Colour-21390331