AuftragsverfolgungKontakt
PCR tubes, Multiply®
PCR tubes, Multiply®
PCR tubes, single tubes, Multiply®-Pro with integral anti-contamination shield at the lid front, Biosphere®, sterile, Natur, 0,5 ml
Artikelnr. SARS72.735.100
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
PCR tubes, Multiply®
Artikelnr. SARS72.735.100
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
PCR tubes, Multiply®
PCR tubes, single tubes, Multiply®-Pro with integral anti-contamination shield at the lid front, Biosphere®, sterile, Natur, 0,5 ml
Preis
60,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent
  • Thin, smooth walls ensure rapid and even heat transfer to the sample
  • Anti-contamination shield prevents accidental contact with the inner surface of the lid, preventing potential contamination
  • Frosted flat lid with large writing area
Developed due to the limitations of traditional reaction tubes they offer many desirable benefits. Enhanced design features ensure work is risk-free from contamination and non-tiring compared to the more traditional tubes. 0,2 and 0,5 ml thin-walled Multiply® PCR cups are moulded with an integral anti-contamination shield at the front of the lid.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    0,5 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Bezeichnung:
    PCR tubes, single tubes, Multiply®-Pro with integral anti-contamination shield at the lid front, Biosphere®, sterile
  • Seq:
    5
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.