Pipette tips
Type B, 1000 µl, +, Blau, Eppendorf Reference, Research, mLine Mechanical, Proline Mechanical, eLine Electronic, 100/box, 500/inner case, 1000/case
Artikelnr. SARS70.3050.205
Marketsource
Anbieter: SARSTEDT
Springe zu:
Product Details & Documents
These high quality tips are suitable for the most common pipettes.
- Sterile tips are DNase/RNase- and ATP-free, and non pyrogenic
- Available loose in bags, packed in racks or in Tip StackPack reload systems
Tip StackPack: Tips are preloaded in reusable, stacked 96-tip trays. The trays are designed to safely cover each individual 96-tip layer, shielding the preloaded tips in the stack like a protective screen.
Spezifikationen
- Verpackt:100/box, 500/inner case, 1000/case
- Steril:+
- Volumen:1000 µl
- Seq:05
- Spitzentyp:Type B
- Spitzenfarbe:Blau
- Zur Nutzung mit:Eppendorf Reference, Research, mLine Mechanical, Proline Mechanical, eLine Electronic
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.