AuftragsverfolgungKontakt
Screw caps for micro tubes | Avantor
Screw caps for micro tubes
Screw caps for micro tubes, 10 colours, Gemischt
Artikelnr. SARS65.716.999
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Screw caps for micro tubes
Artikelnr. SARS65.716.999
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Screw caps for micro tubes
Screw caps for micro tubes, 10 colours, Gemischt
Preis
509,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10.000 ST
Product Details & Documents
PP, coloured.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Screw cap with O-ring seal.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Gemischt
  • Bezeichnung:
    Screw caps for micro tubes, 10 colours
  • Seq:
    01