AuftragsverfolgungKontakt
Screw caps for micro tubes
Screw caps for micro tubes, Pink
Artikelnr. SARS65.716.004
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Screw caps for micro tubes
Artikelnr. SARS65.716.004
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Screw caps for micro tubes
Screw caps for micro tubes, Pink
Preis
44,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, coloured.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Screw cap with O-ring seal.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Pink
  • Bezeichnung:
    Screw caps for micro tubes
  • Seq:
    08