AuftragsverfolgungKontakt
Serological pipettes
25 ml, 0,2 ml, +, Rot, Einzeln verpackt, 200 Stück/Karton
  SARS86.1685.001
Marketsource
 :   SARSTEDT
Serological pipettes
  SARS86.1685.001
 :  SARSTEDT
Marketsource
Serological pipettes
25 ml, 0,2 ml, +, Rot, Einzeln verpackt, 200 Stück/Karton
108,00 €
1 * 200 ST
PS, graduated, sterile.
  • Plugged
  • Easy identification by colour code
  • Larger pipetting volume due to negative graduation
  • Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
  • Easy to open, static-free packaging
  • Farbcode:
    Rot
  • Verpackt:
    Einzeln verpackt, 200 Stück/Karton
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    25 ml
  • Teilung:
    0,2 ml