AuftragsverfolgungKontakt
Transfer pipettes | Avantor
Transfer pipettes
1,0 ml, 17 - 22 µl, 104, - ml, -, Lose verpackt
Artikelnr. SARS86.1180
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Transfer pipettes
Artikelnr. SARS86.1180
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
1,0 ml, 17 - 22 µl, 104, - ml, -, Lose verpackt
Preis
152,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3.000 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Spezifikationen
  • Verpackt:
    Lose verpackt
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    1,0 ml
  • Länge:
    104
  • Seq:
    02
  • Tropfen-Volumen:
    17 - 22 µl
  • Graduierung:
    - ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.