Transfer pipettes
Transferpipette, PE-LD, Typ I, zum Einmalgebrauch, 1,0 ml, 30 - 45 µl, 87 mm, - ml, -, Lose verpackt
Artikelnr. SARS86.1179
Marketsource
Anbieter: SARSTEDT
Springe zu:
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
- No risk of injury or infection from broken glass
- Disposable: No carry over or cross contamination
- Can be heat-sealed for sample storage and transport
- Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Spezifikationen
- Verpackt:Lose verpackt
- Steril:-
- Kapazität:1,0 ml
- Bezeichnung:Transferpipette, PE-LD, Typ I, zum Einmalgebrauch
- Länge:87 mm
- Seq:01
- Tropfen-Volumen:30 - 45 µl
- Graduierung:- ml