AuftragsverfolgungKontakt
Transfer pipettes
6,0 ml, 40 - 55 µl, 152 mm, - ml, -, Lose verpackt
  SARS86.1174
Marketsource
 :   SARSTEDT
Transfer pipettes
  SARS86.1174
 :  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
6,0 ml, 40 - 55 µl, 152 mm, - ml, -, Lose verpackt
78,80 €
1 * 1.600 ST
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
  • Verpackt:
    Lose verpackt
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    6,0 ml
  • Länge:
    152 mm
  • Seq:
    09
  • Tropfen-Volumen:
    40 - 55 µl
  • Graduierung:
    - ml