AuftragsverfolgungKontakt
Transfer pipettes | Avantor
Transfer pipettes
3,5 ml, 30 - 45 µl, 156 mm, 0,25 ml, -, Lose verpackt
Artikelnr. SARS86.1172
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Transfer pipettes
Artikelnr. SARS86.1172
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
3,5 ml, 30 - 45 µl, 156 mm, 0,25 ml, -, Lose verpackt
Preis
123,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Spezifikationen
  • Verpackt:
    Lose verpackt
  • Steril:
    -
  • Kapazität:
    3,5 ml
  • Länge:
    156 mm
  • Seq:
    06
  • Tropfen-Volumen:
    30 - 45 µl
  • Graduierung:
    0,25 ml