AuftragsverfolgungKontakt
Transfer pipettes
3,5 ml, 35 - 55 µl, 155 mm, 0,50 ml, +, Einzeln verpackt
  SARS86.1171.001
Marketsource
 :   SARSTEDT
Transfer pipettes
  SARS86.1171.001
 :  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
3,5 ml, 35 - 55 µl, 155 mm, 0,50 ml, +, Einzeln verpackt
131,00 €
1 * 840 ST
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
  • Verpackt:
    Einzeln verpackt
  • Steril:
    +
  • Kapazität:
    3,5 ml
  • Länge:
    155 mm
  • Seq:
    12
  • Tropfen-Volumen:
    35 - 55 µl
  • Graduierung:
    0,50 ml