Container with screw cap
70 ml, 44 mm, 55 mm, HDPE cap, Gelb, 500/case, PP
SARS75.9922.744
Marketsource
: SARSTEDT
PP, translucent, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
- Ext.Ø:44 mm
- Verpackt:500/case
- Typ:HDPE cap
- Kapazität:70 ml
- Höhe:55 mm
- Material:PP
- Seq:02
- Verschluss-Farbe:Gelb