AuftragsverfolgungKontakt
Plastic cuvettes | Avantor
Plastic cuvettes
Micro, 45 mm, 1,5 - 3 ml, 10 mm, PMMA
Artikelnr. SARS67.740
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Plastic cuvettes
Artikelnr. SARS67.740
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Plastic cuvettes
Plastic cuvettes
Micro, 45 mm, 1,5 - 3 ml, 10 mm, PMMA
Preis
258,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Cuvettes in poly(methyl methacrylate) (PMMA) or polystyrene (PS).
Dokumente
Spezifikationen
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Typ:
    Micro
  • Volumen:
    1,5 - 3 ml
  • Fenstermaterial:
    PMMA
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    1