Aräometer
3,000 - 3,500 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
ALLA3050FG300/20QP
Handelsübliche Dichte-Aräometer mit einer Bezugstemperatur von 20 °C.
- Länge:300 mm
- Seq:09
- Teilung:0,005 g/ml
- Messbereich:3,000 - 3,500 g/ml