AuftragsverfolgungKontakt
Aräometer
2,000 - 2,500 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Artikelnr. ALLA3050FG200/20QP
Anbieter:   Alla France
Aräometer
Artikelnr. ALLA3050FG200/20QP
Anbieter:  Alla France
Aräometer
Aräometer
2,000 - 2,500 g/ml, 0,005 g/ml, 300 mm
Preis
455,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Handelsübliche Dichte-Aräometer mit einer Bezugstemperatur von 20 °C.
Spezifikationen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    07
  • Teilung:
    0,005 g/ml
  • Messbereich:
    2,000 - 2,500 g/ml