Aräometer
2,000 - 3,000 g/ml, 0,010 g/ml, 300 mm
Artikelnr. ALLA3000FG200/20QP
Anbieter: Alla France
Springe zu:
Product Details & Documents
Handelsübliche Dichte-Aräometer mit einer Bezugstemperatur von 20 °C.
Spezifikationen
- Länge:300 mm
- Seq:11
- Teilung:0,010 g/ml
- Messbereich:2,000 - 3,000 g/ml