AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes, Durham
0,5 ml, 35 mm, 6 mm, 0,7 mm
Artikelnr. MARI3700400
Anbieter:   MARIENFELD
Test tubes, Durham
Artikelnr. MARI3700400
Anbieter:  MARIENFELD
Test tubes, Durham
Test tubes, Durham
0,5 ml, 35 mm, 6 mm, 0,7 mm
Preis
119,53 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    6 mm
  • Wandstärke:
    0,7 mm
  • Kapazität:
    0,5 ml
  • Länge:
    35 mm