AuftragsverfolgungKontakt
Objektträger mit Vertiefung | Avantor
Objektträger mit Vertiefung
Cavity slides, 2
Artikelnr. 630-1612
Anbieter:   MARIENFELD
Objektträger mit Vertiefung
Artikelnr. 630-1612
Anbieter:  MARIENFELD
Objektträger mit Vertiefung
Objektträger mit Vertiefung
Cavity slides, 2
Preis
120,87 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Natronkalkglas, hydrolytische Klasse 3.
Geschliffen und poliert für In vitro Diagnostik (IVD) Applikationen.
 : IVD 98/79/EC
Dokumente
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    2
  • Bezeichnung:
    Cavity slides
  • Seq:
    03