AuftragsverfolgungKontakt
Container with screw cap | Avantor
Container with screw cap
250 ml, 70 mm, 78 mm, HDPE cap, sterile, graduation up to 200 ml, Gelb, 210/case, PP
Artikelnr. SARS75.9922.534
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Container with screw cap
Artikelnr. SARS75.9922.534
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Container with screw cap
250 ml, 70 mm, 78 mm, HDPE cap, sterile, graduation up to 200 ml, Gelb, 210/case, PP
Preis
241,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 150 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    70 mm
  • Verpackt:
    210/case
  • Typ:
    HDPE cap, sterile, graduation up to 200 ml
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    78 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    09
  • Verschluss-Farbe:
    Gelb