AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
1,420 - 1,480 g/ml, 0,001, 160 mm
  614-0580
 :   GERING
Dichte-Hydrometer
  614-0580
 :  GERING
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
1,420 - 1,480 g/ml, 0,001, 160 mm
34,70 €
1 * 1 ST
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
Certifications:
Delivery information:
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    05
  • Teilung:
    0,001
  • Messbereich:
    1,420 - 1,480 g/ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.