Pasteurpipetten, PE
3,0 ml, 50 µl, 3,2 ml, 155 mm, 0,5 ml, +, 20/bag
Artikelnr. 612-3752
Anbieter: Alpha Laboratories
Springe zu:
Product Details & Documents
These single-use transfer pipettes are unbreakable, don't require a separate bulb and, as they are manufactured from soft PE plastic, can be recycled. Sterile.
612-3751 for accessing deep vessels such as Winchesters and tissue culture flasks.
612-1793: type C, with graduations at 0,25 ml.
612-3751: type E, without graduations.
612-3752: type D, with graduations at 0,5 ml.
Verpackung: 20 pipettes/bag.
Dokumente
ALPCLW4010_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Verpackt:20/bag
- Steril:+
- Kapazität:3,0 ml
- Länge:155 mm
- Tropfen-Volumen:50 µl
- Graduierung:0,5 ml
- Saugvolumen:3,2 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.