AuftragsverfolgungKontakt
Pressure Bulbs | Avantor
Pressure Bulbs
Atomiser bulb with suction valve, red-brown, size 3, PVC, 65
Artikelnr. DENE4250003
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Pressure Bulbs
Artikelnr. DENE4250003
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Pressure Bulbs
Pressure Bulbs
Atomiser bulb with suction valve, red-brown, size 3, PVC, 65
Preis
32,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Natural rubber, chloroprene or PVC.
Used for filling automatic burettes, Pellet pattern (ball set with net) or atomisers (bulb).
Spezifikationen
  • Kapazität:
    65
  • Bezeichnung:
    Atomiser bulb with suction valve, red-brown, size 3, PVC
  • Seq:
    2