Accessories for FlashGel™ system
FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 4 kb), für 1,2%ige Kassetten
733-1620
: LONZA
- Bezeichnung:FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 4 kb), für 1,2%ige Kassetten
- Seq:18
- Cat. No.:733-1620
- Dock-Größe B×T×H:120×134×54 mm
- Lagerung (Kassetten):Bei Raumtemperatur, bis zu 5 Monate ab Produktionsdatum
- Trennungsbereich (bp):1,2%ige Agarose: 50-4000
2,2%ige Agarose: 10-1000 - Kassettengröße B×L×H:107×115×17 mm
- Well-Volumen:2 - 5 µl
- Gelgröße B×T×L:84x70x2 mm