AuftragsverfolgungKontakt
Baumé-Aräometer
20 - 30, 0,1, 300 mm
  ALLA0100FG030/15QP
Baumé-Aräometer
  ALLA0100FG030/15QP
Baumé-Aräometer
Baumé-Aräometer
20 - 30, 0,1, 300 mm
28,40 €
1 * 1 ST
Baumé-Aräometer, kalibriert bei 15 °C.
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    10
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    20 - 30