AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff | Avantor
Messbecher mit Griff
3000 ml, 242 mm, 172 mm, 50 ml
Artikelnr. 213-0263
Anbieter:   VITLAB
Messbecher mit Griff
Artikelnr. 213-0263
Anbieter:  VITLAB
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
3000 ml, 242 mm, 172 mm, 50 ml
Preis
14,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und vielseitige weitere Verwendungen. Mit erhabener Skala und Ausguss.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    172 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    3000 ml
  • Höhe:
    242 mm
  • Seq:
    07