AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff | Avantor
Messbecher mit Griff
500 ml, 140 mm, 92 mm, 10 ml
Artikelnr. 213-0262
Anbieter:   VITLAB
Messbecher mit Griff
Artikelnr. 213-0262
Anbieter:  VITLAB
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
500 ml, 140 mm, 92 mm, 10 ml
Preis
3,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und vielseitige weitere Verwendungen. Mit erhabener Skala und Ausguss.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    92 mm
  • Graduierungsintervall:
    10 ml
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    140 mm
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.