AuftragsverfolgungKontakt
Probenehmer, QuickPicker
Probenehmer, PP, transparent, 500 mm, 300 mm, 25 mm, 75 ml
  312-0085
 :   BURKLE
Probenehmer, QuickPicker
  312-0085
 :  BURKLE
Probenehmer, QuickPicker
Probenehmer, QuickPicker
Probenehmer, PP, transparent, 500 mm, 300 mm, 25 mm, 75 ml
163,00 €
1 * 1 ST
Edelstahl oder PP, transparent, Probenflaschen aus PE. Der QuickPicker ist speziell geeignet, wenn Schüttgüter direkt aus Säcken, Big-Bags oder offenen Gebinden entnommen und ohne Umwege in die Original-Probenflasche gefüllt werden. Einstechtiefe 30 cm, Ø 25 mm, Gesamtlänge 50 cm, 75 ml Volumen.
  • Spitze abnehmbar
  • Unkompliziert in der Anwendung und Reinigung
  • Ohne Hinterschneidungen und Kanten gibt es keine Probenreste, die spätere Probenahmen verfälschen könnten
 : Der QuickPicker wird komplett mit 2 Probenflaschen und Reinigungsbürste geliefert.
  • Ø:
    25 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    300 mm
  • Volumen:
    75 ml
  • Bezeichnung:
    Probenehmer, PP, transparent
  • Länge:
    500 mm
Accessories
  •  
    Kapazität
    Gewinde
    Material
  • 300-0118
    250 ml
    40 mm
    LDPE
    1 * 1 ST - 2,40 €
  •  
    Bezeichnung
  • 312-0071
    Transportkoffer
    1 * 1 ST - 36,30 €
  •  
    Kapazität
    Gewinde
    Material
  • 331-2612
    250 ml
    40 mm
    PP
    1 * 1 ST - 2,70 €