Glasmikrofaserfilter mit Binder
GF 10, 50 mm × 100 m
Artikelnr. 513-0089
Anbieter: Whatman products (Cytiva)
Springe zu:
Product Details & Documents
These glass microfibre filters made from borosilicate glass are strengthened with an organic binder to provide high mechanical stability.
- Medium filtration speed
- Can be used as a roll filter in automated applications
These filters can be used as a weighing aid during infrared weighing or for automatic sampling applications. They also come in reel format for use as a roll filter in automatic air filtration units.
Spezifikationen
- Sorte:GF 10
- Seq:10
- Größe:50 mm × 100 m
- Cat. No.:513-0089
- Max. Temperatur:180 °C
- Luftdurchsatz:12 s/100 ml/1,56 cm²
- Stärke:350 µm
- Gewicht:70 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.