Dropping bottles, LDPE
1000 ml, 269 mm, 92 mm, GL 32
Artikelnr. VITL95187
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- With dropper insert and HDPE screw cap
- Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Spezifikationen
- Ext.Ø:92 mm
- Gewinde:GL 32
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:269 mm
- Seq:05
- Cat. No.:VITL95187
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.