AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE | Avantor
Dropping bottles, LDPE
250 ml, 183 mm, 65 mm, GL 25
Artikelnr. VITL94987
Anbieter:   VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Artikelnr. VITL94987
Anbieter:  VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
250 ml, 183 mm, 65 mm, GL 25
Preis
64,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    65 mm
  • Gewinde:
    GL 25
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    183 mm
  • Seq:
    03