AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottles, LDPE | Avantor
Dropping bottles, LDPE
100 ml, 155 mm, 43 mm, GL 18
Artikelnr. VITL94687
Anbieter:   VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Artikelnr. VITL94687
Anbieter:  VITLAB
Dropping bottles, LDPE
Dropping bottles, LDPE
100 ml, 155 mm, 43 mm, GL 18
Preis
78,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 24 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • With dropper insert and HDPE screw cap
  • Used for food safe products
Transparent narrow mouth bottles with extra-long, fine dropping tip for accurate dispensing.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    43 mm
  • Gewinde:
    GL 18
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    155 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.