AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse | Avantor
Schraubverschlüsse
GL 40, , ,
Artikelnr. VITL83315
Anbieter:   VITLAB
Schraubverschlüsse
Artikelnr. VITL83315
Anbieter:  VITLAB
Schraubverschlüsse
Schraubverschlüsse
GL 40, , ,
Preis
30,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Aus PP hergestellt, Durchscheinend.
Die Verschlüsse sind gemäß DIN EN 285 bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar.
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 40