Schraubverschlüsse
GL 63, , ,
Artikelnr. VITL83314
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus PP hergestellt, Durchscheinend.
Die Verschlüsse sind gemäß DIN EN 285 bei 121 °C (2 bar) autoklavierbar.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Gewinde:GL 63