AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
1250 ml, 400 mm
Artikelnr. 231-0755
Anbieter:   VITLAB
Schaufeln
Artikelnr. 231-0755
Anbieter:  VITLAB
Schaufeln
Schaufeln
1250 ml, 400 mm
Preis
53,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend. Mit flachen Enden und verstärktem Griff.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 105 °C
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1250 ml
  • Länge:
    400 mm