AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
110 ml, 215 mm
Artikelnr. 231-0752
Anbieter:   VITLAB
Schaufeln
Artikelnr. 231-0752
Anbieter:  VITLAB
Schaufeln
Schaufeln
110 ml, 215 mm
Preis
23,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend. Mit flachen Enden und verstärktem Griff.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 105 °C
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
  • Kapazität:
    110 ml
  • Länge:
    215 mm