AuftragsverfolgungKontakt
Messschaufeln
250 ml, 260 mm
  231-2004
 :   VITLAB
Messschaufeln
  231-2004
 :  VITLAB
Messschaufeln
Messschaufeln
250 ml, 260 mm
22,70 €
1 * 6 ST
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
  • Kapazität:
    250 ml
  • Länge:
    260 mm
  • Cat. No.:
    231-2004