AuftragsverfolgungKontakt
Messschaufeln | Avantor
Messschaufeln
50 ml, 160 mm
Artikelnr. 231-2002
Anbieter:   VITLAB
Messschaufeln
Artikelnr. 231-2002
Anbieter:  VITLAB
Messschaufeln
Messschaufeln
50 ml, 160 mm
Preis
13,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
  • Kapazität:
    50 ml
  • Länge:
    160 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.