Messschaufeln
25 ml, 135 mm
Artikelnr. 231-2001
Anbieter: VITLAB
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
- Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Dokumente
BSE TSE VITL39794.pdf BSE TSE VITL39894.pdf
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Kapazität:25 ml
- Länge:135 mm