AuftragsverfolgungKontakt
Messschaufeln | Avantor
Messschaufeln
10 ml, 100 mm
Artikelnr. 231-2000
Anbieter:   VITLAB
Messschaufeln
Artikelnr. 231-2000
Anbieter:  VITLAB
Messschaufeln
Messschaufeln
10 ml, 100 mm
Preis
7,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
  • Kapazität:
    10 ml
  • Länge:
    100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.