AuftragsverfolgungKontakt
Temperature indicating tubes | Avantor
Temperature indicating tubes
For hot-air sterilization 180 °C/12 min
Artikelnr. 391-0085
Temperature indicating tubes
Artikelnr. 391-0085
Temperature indicating tubes
Temperature indicating tubes
For hot-air sterilization 180 °C/12 min
Preis
157,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Temperature indicating tubes are used for autoclaves and hot air sterilisers.
Sterilisation is detected by the colour change of the control tube from red to green. The tubes should be placed as close as possible next to or in the load.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    For hot-air sterilization 180 °C/12 min
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.