AuftragsverfolgungKontakt
Validierungsflaschen, Nalgene® | Avantor
Validierungsflaschen, Nalgene®
2000 ml, 53B, 42 mm, 270 mm, 123 mm
Artikelnr. NALGDS2127-2000
Validierungsflaschen, Nalgene®
Artikelnr. NALGDS2127-2000
Validierungsflaschen, Nalgene®
Validierungsflaschen, Nalgene®
2000 ml, 53B, 42 mm, 270 mm, 123 mm
Preis
744,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PC, clear, with PP screw cap.
  • Thick walls
  • Non-toxic
  • Fully autoclavable
Validation bottles provide material compatibility validation when scaling up production to vessels of larger sizes.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    123 mm
  • Gewinde:
    53B
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    270 mm
  • Hals I-Ø:
    42 mm
  • Cat. No.:
    NALGDS2127-2000
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung