AuftragsverfolgungKontakt
Objectives | Avantor
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, numerische Apertur von 0,75, Arbeitsabstand 0,71 mm, 40×
Artikelnr. ZEIS4403509903000
Anbieter:   ZEISS
Objectives
Artikelnr. ZEIS4403509903000
Anbieter:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, numerische Apertur von 0,75, Arbeitsabstand 0,71 mm, 40×
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Vergrößerung:
    40×
  • Bezeichnung:
    EC-Plan-achromatisch Neofluar, numerische Apertur von 0,75, Arbeitsabstand 0,71 mm
  • Seq:
    26