AuftragsverfolgungKontakt
Micro pipette tips, OMIX® | Avantor
Micro pipette tips, OMIX®
OMIX SCX, 2 - 10 µl, 1×96 tips
Artikelnr. VARIA5700410
Anbieter:   VARIAN
Micro pipette tips, OMIX®
Artikelnr. VARIA5700410
Anbieter:  VARIAN
Micro pipette tips, OMIX®
Micro pipette tips, OMIX®
OMIX SCX, 2 - 10 µl, 1×96 tips
Preis
415,34 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Bond Elut OMIX pipette tips reliably purify and enrich femtomole and picomole levels of peptides and proteins prior to MALDI-TOF or LC/MS/MS. The unique monolithic sorbent technology used in Bond Elut OMIX consistently outperforms other tips by delivering uniform flow and strong analyte-to-surface interactions. Bond Elut OMIX tips bind more peptides to deliver better sequence coverage.
  • Fast, uniform flow maximizes productivity and reproducibility
  • Minimal peptide losses lead to higher recoveries
  • Available in three phases and sizes to deliver better sequence coverage
Spezifikationen
  • Verpackt:
    1×96 tips
  • Volumen:
    2 - 10 µl
  • Seq:
    07
  • Spitzentyp:
    OMIX SCX
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.