AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips | Avantor
Pipette tips
Bevelled, non-graduated, 200 - 1000 µl, -, 76 mm, Blau, 96 tips/rack; 6 racks/case
Artikelnr. ALPCLW6470
Anbieter:   Alpha Laboratories
Pipette tips
Artikelnr. ALPCLW6470
Anbieter:  Alpha Laboratories
Pipette tips
Pipette tips
Bevelled, non-graduated, 200 - 1000 µl, -, 76 mm, Blau, 96 tips/rack; 6 racks/case
Preis
127,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 576 ST
Product Details & Documents
These tips are manufactured from medical grade PP in modern production facilities with stringent quality controls at every stage.
  • Tips are lot tested and certified for absence of detectable human DNA and detectable endotoxins (pyrogens)
  • Tips are tested and certified for absence of heavy metals, detectable DNase and RNase
  • With graduations to visually check volume
  • Suitable for all major pipettor brands
Spezifikationen
  • Farbcode:
    Blau
  • Verpackt:
    96 tips/rack; 6 racks/case
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    200 - 1000 µl
  • Länge:
    76 mm
  • Seq:
    09
  • Spitzentyp:
    Bevelled, non-graduated
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.