Probenküvetten
Probenküvette, mit Verschluss, 17,5 ml, 50 mm, Quarzglas
705-0166
: Hach
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
- Lichtweg:50 mm
- Volumen:17,5 ml
- Fenstermaterial:Quarzglas
- Bezeichnung:Probenküvette, mit Verschluss
- Seq:19