AuftragsverfolgungKontakt
Probenküvetten
Probenküvetten
Probenküvetten, 1,5 ml, 10 mm, PS
Catalog # HACH2629500
Supplier:   Hach
Probenküvetten
Catalog # HACH2629500
Supplier:  Hach
Probenküvetten
Probenküvetten
Probenküvetten, 1,5 ml, 10 mm, PS
Price
114,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Specifications
  • Lichtweg:
    10 mm
  • Volumen:
    1,5 ml
  • Fenstermaterial:
    PS
  • Bezeichnung:
    Probenküvetten
  • Seq:
    01