Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Nitrate test ( individually sealed), 10-25-50-100-250-500 mg/l NO₃, Griess' reaction (modified), MQ, 1.000 Tests
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
- Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
- Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
- Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
- Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Spezifikationen
Spezifikationen
- Chemische Methode:Griess' reaction (modified)
- VE:1.000 Tests
- Bezeichnung:Nitrate test ( individually sealed)
- Typ:MQ
- Messbereich:10-25-50-100-250-500 mg/l NO₃
- Cat. No.:1.10092.0021
- M-Clarity Qualitätsstufe:MQ100