Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Accessories for FlashGel™ system

FlashGel™ Dock
Artikelnr. 733-1609
Anbieter:   LONZA
Accessories for FlashGel™ system
Artikelnr. 733-1609
Anbieter:  LONZA
Accessories for FlashGel™ system
Accessories for FlashGel™ system

FlashGel™ Dock

Preis
1 010,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    FlashGel™ Dock
  • Seq:
    14
  • Cat. No.:
    733-1609
  • Dock-Größe B×T×H:
    120×134×54 mm
  • Kassettengröße B×L×H:
    107×115×17 mm
  • Well-Volumen:
    2 - 5 µl
  • Gelgröße B×T×L:
    84x70x2 mm